1.02584
Caffeine
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
의약품 제조
동의어(들):
Caffeine, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione
About This Item
추천 제품
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor pressure
20 hPa ( 80 °C)
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
분석
98.5-101.0% (HPLC)
98.5-101.0% (perchloric acid titration)
양식
crystalline powder
autoignition temp.
>600 °C
효능
367.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
기술
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
235-239 °C
solubility
20 g/L
density
1.23 g/cm3 at 18 °C
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[n]1(c2c(nc1)N(C(=O)N(C2=O)C)C)C
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations