제품 라인
EMSURE®
분석
≥99% (acidimetric)
양식
crystalline
효능
2390 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
401 °C
solubility
239.5 g/L
density
3.64 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1500 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cs+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable