1.04008
Formamide
EMPLURA®
동의어(들):
Formic acid amide, Methane amide, Amide C1, Formic amide
About This Item
30 mmHg ( 129 °C)
vapor density
1.55 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99% (N)
양식
liquid
autoignition temp.
932 °F
효능
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-19.0 % (v/v)
기술
hybridization: suitable
불순물
≤0.3% Water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
전이 온도
flash point 175 °C
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
15-25°C
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
분석 메모
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.3 %
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Blood
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
305.6 °F
Flash Point (°C)
152 °C
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
머크의 산, 염기, 용매용 인체공학적 1 L HDPE 시약용기는 실험실에서 유해화학물질을 주입하고 취급할 때 실험실 안전을 확보할 수 있다는 점에서 화학용 유리 시약용기의 대안이 될 수 있습니다.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.