Merck
1.04057
Glycerol
greener alternative
(vegetable origin) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
동의어(들):
1,2,3-Propanetriol, Trihydroxylpropane, Protol, Glycerin, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS 번호:
Molecular Weight:
92.09
Beilstein:
635685
MDL number:
UNSPSC 코드:
50161901
EC 인덱스 번호:
200-289-5
NACRES:
NA.21
Grade:
ACS reagent
Bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C)
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.5% (GC)
98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric)
양식
liquid
autoignition temp.
698 °F
expl. lim.
2.6-11.3 % (v/v)
환경친화적 대안 제품 특성
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
불순물
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Free acid (CH3COOH)
≤0.003% Halogenated compounds (as Cl)
≤0.05% Fatty acids and esters (as Butyric acid)
≤0.1% Diethylene glycol and related Substances (any further impurity)
≤0.1% Diethylene glycol and related Substances (impurity A)
≤0.5% Diethylene glycol and related Substances (Sum of all impurities)
≤0.5% Water
≤10 ppm Aldehydes
≤3000 ppm Methanol
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
전이 온도
flash point 199 °C
density
1.25 g/mL (lit.)
양이온 미량물
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.0001%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000005%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000005%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.0001%
Mn: ≤0.00001%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
heavy metals (as Pb): ≤0.00020%
SMILES string
OCC(O)CO
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-25°C
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a bio-based glycerol and is aligned with the 5th principle of Green Chemistry "Safer Solvents and Auxiliaries" and 7th principle "Use of Renewable Feedstock".
기타 정보
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
머크의 산, 염기, 용매용 인체공학적 1 L HDPE 시약용기는 실험실에서 유해화학물질을 주입하고 취급할 때 실험실 안전을 확보할 수 있다는 점에서 화학용 유리 시약용기의 대안이 될 수 있습니다.
모두 보기