주요 문서
1.05099
Supelco
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
for analysis EMSURE®
동의어(들):
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HK2O4P · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
228.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-834-5
NACRES:
NA.21
분석:
≥99.0% (acidimetric)
양식:
solid
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
solid
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
벌크 밀도
800 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
As: ≤0.00005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
Replaces: PX1571; PX1571-1; PX1571-20
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 9.1 - 9.3
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.1 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable