Merck
1.05648
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄ Premium Purity
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 50 plates
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
레이어 두께
200 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 10 cm
입자 크기
5-6 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
저장 온도
2-30°C
일반 설명
50 Glass plates 20 x 10 cm
Ideal for advanced pharmacopoeia applications, this high-performance plate keeps separations free of contamination. The plate is highly pure and exhibits minimal background, even with middle-polar solvent systems. Its separation performance is an exact match to the related HPTLC plate product. Based on the proven HPTLC 60 F254 plate, the HPTLC premium purity plate comes carefully wrapped in a special, plastic-coated aluminum foil. This prevents plasticizers (such as phthalates) from leaving deposits. Without the foil, the plasticizers could appear as an “unknown extra zone” when mid-polar solvent systems (such as toluene/ethyl acetate (95/5)) are in use, and they could be stained by derivatization reagents (such as anis aldehyde).
애플리케이션
Glass HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ Premium Purity plates. Silica gel HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 plates.