주요 문서
1.05699
Supelco
di-Lithium tetraborate
for analysis
동의어(들):
di-Lithium tetraborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
B4Li2O7
CAS Number:
Molecular Weight:
169.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
234-514-3
NACRES:
NB.21
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
형태
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
930 °C
solubility
141.2 g/L
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
330 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
InChI key
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
Replaces: LX0366A-2; LX0366A
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable