주요 문서
1.05809
Supelco
Magnesia rods
rod L × diam. ~14 cm × 2 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NB.51
로드 길이 × 직경
~14 cm × 2 mm
Quality Level
저장 온도
2-30°C
일반 설명
for the phosphorus salt pearls
분석 메모
Length: about 14 cm
Diameter: about 2 mm
Pearl test: passes test
Flame test: passes test
Storage Class Code