주요 문서
1.06663
Supelco
di-Sodium tartrate dihydrate
for analysis EMSURE®
동의어(들):
di-Sodium tartrate dihydrate, di-Sodium tartrate dihydrate, Tartaric acid sodium salt dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
230.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
212-773-3
NACRES:
NA.21
분석:
≥99.5% (perchloric acid titration)
양식:
powder
solubility:
290 g/L
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.5% (perchloric acid titration)
양식
powder
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
290 g/L
density
1.82 g/cm3
벌크 밀도
460 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
양이온 미량물
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.5 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable