Merck
1.07754
Silica gel 60
extra pure for column chromatography 0.063 - 0.200 mm (70 - 230 mesh ASTM)
동의어(들):
Silica, Silicon dioxide
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
SiO2
CAS 번호:
Molecular Weight:
60.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115711
EC 인덱스 번호:
231-545-4
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
silica gel (irregularly-shaped)
Quality Level
기질 활성군
Irregular-Shaped Silica Gel
입자 크기
63-200 μm
공극 크기
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
벌크 밀도
200‑1430 kg/m3
응용 분야
pharma/biopharma processes
plasma purification
plasma purification
저장 온도
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
특징 및 장점
Silica gel 60 provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
포장
Plastic bottle
분석 메모
pH-value (10 % suspension): 6.0 - 7.5
Chloride (Cl): ≤ 0.008 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Particle size: 90% between 0.063-0.200 mm
Loss on drying (150 °C): ≤ 7.0 %
UV absorption (Dichloro methane extract): conforms
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable