Key Documents
1.12097
Sigma-Aldrich
Chromium
powder 99+
동의어(들):
Chromium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cr
CAS Number:
Molecular Weight:
52.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141709
EC 인덱스 번호:
231-157-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
bp
2670 °C/1013 hPa
mp
1890 °C
density
7.20 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (oxidimetric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 0.315 mm): ≥ 99
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable