About This Item
실험식(Hill 표기법):
GeO2
CAS Number:
Molecular Weight:
104.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
215-180-8
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
양식
solid
효능
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1115 °C
solubility
4.5 g/L
density
4.23 g/cm3 at 25 °C
벌크 밀도
1430 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Ge](=O)=O
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
InChI key
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity (ICP-OES): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable