주요 문서
1.12201
Sigma-Aldrich
Indium(III) oxide
99.5+
동의어(들):
Indium(III) oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
In2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
277.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
215-193-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
mp
2000 °C
density
7.18 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[In+3].[In+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2In.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Identity: passes test
Assay (by loss on ignition): ≥ 99.5 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable