주요 문서
1.12400
Sigma-Aldrich
Bismuth
(powder) 99+
동의어(들):
Bismuth
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Bi
CAS Number:
Molecular Weight:
208.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141706
EC 인덱스 번호:
231-177-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1 hPa ( 840 °C)
Quality Level
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
1564 °C/1013 hPa
mp
271 °C
density
9.78 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
6000 kg/m3
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1