product name
Nitric acid 69%, Suprapur®
Grade
for inorganic trace analysis
Quality Level
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
분석
69%
형태
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
density
1.41 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Suprapur®
법적 정보
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.