주요 문서
1.19681
Millipore
PharmPrep® P Si100, 10µm
PharmPrep® P Si100, 10µm. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
동의어(들):
Silica, Silicon dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SiO2
CAS Number:
Molecular Weight:
60.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115709
EC 인덱스 번호:
231-545-4
material
spherical silica gel
Quality Level
효능
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
파라미터
≤25 bar max. pressure
공극 크기
10 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
벌크 밀도
200‑800 kg/m3
응용 분야
plasma purification
분리 기술
reversed phase
저장 온도
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
theoretical number of plates (2-Nitrotoluene): ≥ 18000 1 / m
Pressure: ≤ 25 bar
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Particle Size (d10): 5.0 - 8.0 µm
Particle Size (d50): 9.0 - 14.0 µm
Particle Size (d90): 13.0 - 21.0 µm
법적 정보
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable