Merck
1.20078
Millipore
Eshmuno® S
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47101511
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
ligand
(Sulfoisobutyl)
무균
sterile (Caustic Stable)
제품 라인
Eshmuno®
양식
resin
특정 분석물질
MAbs
파라미터
1000 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
기질 활성군
polymer, Polyvinyl Ether
평균 입자 크기
85 μm
용량
165 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
전이 온도
flash point 35 °C (own results)
일반 설명
The first member of the Eshmuno® resin family, designed specifically for highly productive downstream bioprocessing
특징 및 장점
Eshmuno® S chromatography resin enables:
  • Purification of basic and neutral proteins (e.g., antibodies) and peptides specifically designed for highly productive downstream bioprocessing
  • High flow rate applications
  • High separation efficiency over a broad range of flow rates with a rigid matrix and optimized pore structure
  • Tentacle technology which provides high yield, selectivity, and focused elution
  • Multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
포장
  • 1.20078.0100: Eshmuno® S Resin 100ml
  • 1.20078.0010: Eshmuno® S Resin 10ml
  • 1.20078.0500: Eshmuno® S Resin 500ml
  • 1.20078.5000: Eshmuno® S Resin 5L
Plastic bottle
분석 메모
Appearance: Milky cream coloured turbid suspension, free from coarse mechanical impurities.
Microscopic evaluation: Spherical particles, no agglomerates, no fines.
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Ionic capacity: 50 - 100 µeq/ml
Performance test (chymotrypsinogen): 10 - 30 mS/cm
Performance test (lysozyme): 35 - 55 mS/cm
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Protein binding capacity (lysozyme): 120 - 180 mg/ml
Particle size (50-120 µm): ≥ 80 %
Particle size (d50): 75 - 95 µm
Cerium: ≤ 30 µg/g
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count): ≤ 100 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count): ≤ 100 CFU/ml
법적 정보
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F
Flash Point (°C)
35 °C
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.