주요 문서
1.50547
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
동의어(들):
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
컬럼 길이 × I.D.:
25 cm × 4.6 mm
표면적:
350 m2/g
입자 크기:
5 μm
기질 활성군:
C18 bonding phase
공극 크기:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
제품명
LiChrospher® RP-18 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
LiChrospher®
특징
endcapped: no
포장
1 ea of
라벨링 범위
21% Carbon loading
파라미터
400 bar pressure
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
컬럼 길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
표면적
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
C18 bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å pore size
작동 pH 범위
2-7.5
분리 기술
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
저장 온도
no temp limit
일반 설명
HPLC column
LiChrospher® RP-18 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-18 reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a Hibar 250-4.6 HPLC column. For mounting of a LiChroCART 4-4 guard column, the guard column holder 1.51487 has to be used.
법적 정보
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code