주요 문서
1.50981
Supelco
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
동의어(들):
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
제품명
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L7
제품 라인
LiChrospher®
특징
endcapped: no
라벨링 범위
11.5% Carbon loading
파라미터
250 bar pressure
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
컬럼 길이 × I.D.
12.5 cm × 4 mm
표면적
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
C8 bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
60 Å pore size
작동 pH 범위
2-7.5
분리 기술
reversed phase
저장 온도
no temp limit
일반 설명
HPLC cartridge
분석 메모
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≤ 2.0
법적 정보
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code