주요 문서
1.59166
Supelco
Acetic acid solution
30%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
동의어(들):
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
60.05
Beilstein:
506007
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.21
product name
Acetic acid 30%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
형태
liquid
expl. lim.
4-19.9 % (v/v) acetic acid)
농도
29.0-31.0 % (w/v) (acetic acid)
전이 온도
flash point >100 °C
density
1.039 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
SMILES string
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay: 29.0 - 31.0 % (w/v)
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C