주요 문서
1.59267
Supelco
Metanil yellow
pH indicator, Reag. Ph Eur
동의어(들):
Metanil yellow, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H14N3NaO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
375.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
209-608-2
NACRES:
NA.21
제품명
Metanil yellow, Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
양식
solid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
색상
brownish-yellow
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
25 g/L
벌크 밀도
330 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)N=Nc2ccc(cc2)Nc3ccccc3
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
InChI key
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Description: brownish-yellow powder
Transition range: pH 1.2 - 2.3
Sensitivity test: conforms
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2