444203
β-Mercaptoethanol, Molecular Biology Grade
A disulfide-reducing agent.
동의어(들):
2-Mercaptoethanol, BME, β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, Thioethylene glycol
About This Item
추천 제품
Grade
Molecular Biology
Quality Level
vapor density
2.69 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
설명
Merck USA index - 14, 5869
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
expl. lim.
18 %
반응 적합성
reagent type: reductant
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
농도
14.3 M (pure liquid)
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
mp
<-50 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
흡수
≤0.31 at 280 nm
≤1.50 at 260 nm
외래 활성
DNases, proteases, RNases, none detected
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
경고
기타 정보
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Liver,Heart
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup