연구용 킬레이트제 및 환원제
생화학 연구를 위해 광범위하고 다양한 형태의 고순도 킬레이트제 및 환원제를 제공합니다.
킬레이트제는 생물학적 물질에서 발견되며, 독성이 있을 수 있는 중금속 불순물 제거에 활용되고 세포 대사를 회복합니다. 킬레이트제는 링 구조를 통해 금속 이온과 두 개 이상의 결합을 맺어 그 결과 안정적인 수용성 복합체를 형성합니다. Ethylenediamine, EDTA, EGTA는 잘 알려진 킬레이트제의 예시입니다.
단백질 생화학 분석 및 산화-환원 반응 수행에는 환원제로도 알려져 있는 환원 시약이 필요합니다. 환원제는 산화환원 화학 반응에서 전자를 제공합니다. 몇 가지 일반적인 환원 시약으로는 DL-Dithiothreitol(DTT), sodium dithionate, DTE, TCEP, β-mercaptoethanol(BME), Nitrilotriacetic acid(NTA)가 있습니다.
더 알아보기
Products
연구용 킬레이트 시약
킬레이트제는 착화제로서 사용됩니다. 킬레이트제는 여러 화학 및 생화학적 분석에서 버퍼 성분, 핵산/단백질 분해 억제제, 효소 반응 촉매제로서 그리고 친화성 크로마토그래피, 세포 배양에 유용합니다. 킬레이트제는 대사의 균형을 유지하는 강력한 치료제이며 빈혈, 암, 급성 신장 질환, 노화, 신경변성 질환 등과 같은 질병과 관련이 있습니다. 산업, 분석 및 검사실 실험에서 이러한 금속 이온 킬레이트제는 추출제, 지시제, 금속 분리 시약으로 사용됩니다.
연구용 환원 시약
환원제는 단백질 정제, 변성 및 용해화와 같은 단백질체학 연구에서 활용되며, 단백질 및 펩타이드에서 유리 수황기(sulfhydryl group) 및 환원 이황화물(SH) 결합에 특히 능숙합니다. 단백질 정제에서는 환원제가 버퍼 내에서 효소 안정제로 작용하며 시스테인 잔기 산화로 인한 응집을 방지합니다. 환원제는 생물학적 항산화제로도 작용하여 단백질 산화 및 리보뉴클레아제 변성을 방지합니다. 연구에 따르면 킬레이트 시약을 환원 시약과 함께 사용하면 양이온 중금속 및 비소와 같은 음이온 오염물질 제거를 도와 줍니다.
관련 제품 자료
- Article: Chelators
BioUltra Chelators. A chelate is a water-soluble complex between a metal ion and a complexing agent. It usually does not dissociate easily in solution, but forms an inert complex.
- Protocol: Nuclear Protein Extraction Without the Use of Detergent
Detergent-free procedure is recommended for nuclear protein preparation to avoid interference with labeling efficiency of extracted proteins.
- Calculators & Apps: Detergent-based Western Blot Stripping Buffer
This recipe for a detergent-based stripping solution enables the removal of antibodies from Western blots that have been developed with chemiluminescence or radioactive iodine or other isotopes.
- Flyer: Biochemicals for New and Growing Labs
Discover how our high-purity biological buffers, detergents, and reagents can help empower your innovation and build a better lab.