고순도 생화학물질 및 시약
고순도 생화학물질 및 시약
BioUltra, BioXtra, BioPerformance 인증 - 생화학 시약
생물학적 연구의 시약으로 사용되는 생화학물질은 신뢰성 있는 실험 결과를 보장하기 위해 고순도여야 합니다. BioUltra 및 BioXtra 등급은 미량원소(금속)이 없거나 적은 생화학물질이 필요한 연구를 위한 올바른 선택입니다. 이러한 프리미엄 등급 생화학물질은 다음 사항에 대해 광범위하게 검사됩니다.
- ICP-MS(유도결합 플라즈마 질량 분광분석법) 또는 ICP-OES(유도결합 플라즈마 광방출 분광분석법)를 이용한 금속 및 비금속 미량원소 검사. 형태, 용해도, 불용물질, UV, pH, IR, 분자조성(GC, HPLC, TLC, NMR)을 포함한 그 외 일반 검사.
- 생리활성 평가를 위한 검사는 핵산분해효소, 단백질분해요소, Nickase, 인산염분해효소가 없으며 내독소 수준이 낮습니다.
BioPerformance 인증 등급 생화학물질은 세포배양, 분자생물학, 진단학 같은 중요한 생명 공학 응용분야를 위해 검사됩니다. 이를테면 DNase, RNase, 단백질분해요소, Nickase, 세포독성, 내독소 레벨을 위해 검사됩니다.
특별 등급에 따른 다양한 생화학물질을 골라 보십시오.
BioUltra: 미량원소 검사를 받은 생화학물질
BioUltra 등급의 생화학 시약은 더욱 철저하게 명확한 순도 표준 검사를 받으므로 특히 민감한 분자생물학 응용분야의 까다로운 요구조건을 충족하며, 여기에는 핵산 연구, 단백질 발현, 형질전환/형질주입, 전기영동, PCR, 완충액, 사전혼합 제형이 포함됩니다.
BioXtra: 미량원소 검사를 받은 생화학물질
BioXtra 등급의 무금속 생화학물질 및 연구 시약은 특화된 적합성 검사뿐만 아니라 엄격한 순도 검사를 받아 면역분석, 단백질 정제, 형질전환, 크로마토그래피 같은 형질세포배양 응용분야에서 낮은 수준의 불순물을 보장합니다.
BioPerformance 인증
분자생물학, 세포배양 및/또는 전기영동법 같은 여러 생명 공학 응용분야에서 사용하기 위해 검사 및 사전 검증을 거쳤습니다.