5.04712
β-Catenin/Tcf Inhibitor VI, ICG-001
동의어(들):
β-Catenin/Tcf Inhibitor VI, ICG-001, (6 S,9a S)-Hexahydro-6-((4-hydroxyphenyl)methyl)-8-(1-naphthalenylmethyl)-4,7-dioxo-N-(phenylmethyl)-2H-pyrazino[1,2-a]pyrimidine-1(6H)-carboxamide, (6 S)-N-Benzyl-6-(p-hydroxyphenylmethyl)-8-(1-naphthylmethyl)-4,7-dioxohexahydro-2H-, (6S,9aS)-Hexahydro-6-((4-hydroxyphenyl)methyl)-8-(1-naphthalenylmethyl)-4,7-dioxo-N-(phenylmethyl)-2H-pyrazino[1,2-a]pyrimidine-1(6H)-carboxamide, (6S)-N-Benzyl-6-(p-hydroxyphenylmethyl)-8-(1-naphthylmethyl)-4,7-dioxohexahydro-2H-pyra
About This Item
추천 제품
분석
≥99% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N21[C@@H](N(CCC2=O)C(=O)NCc6ccccc6)CN(C(=O)[C@@H]1Cc5ccc(cc5)O)Cc3c4c(ccc3)cccc4
InChI
1S/C33H32N4O4/c38-27-15-13-23(14-16-27)19-29-32(40)35(21-26-11-6-10-25-9-4-5-12-28(25)26)22-30-36(18-17-31(39)37(29)30)33(41)34-20-24-7-2-1-3-8-24/h1-16,29-30,38H,17-22H2,(H,34,41)/t29-,30+/m0/s1
InChI key
HQWTUOLCGKIECB-XZWHSSHBSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
CREB-binding protein
포장
경고
재구성
기타 정보
Henderson, W.R. Jr, et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.107, 14309.
Eguchi, M., et al. 2005. Med Chem.1, 467.
Ma, H., et al. 2005. Oncogene.24, 3619.
Teo, J.L., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.102, 12171.
Emami, K.H., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.101, 12682.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable