주요 문서
5.89585
Sigma-Aldrich
1-Propanol
anhydrous, 99.7%
동의어(들):
Propyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
60.10
Beilstein:
1098242
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191601
NACRES:
NA.22
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
분석
99.7%
autoignition temp.
700 °F
expl. lim.
13.7 %
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
density
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup