613551
TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01
The TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01 controls the biological activity of TMEM16A.
동의어(들):
TMEM16A Inhibitor, T16Ainh-A01, ANO1 Inhibitor, T16Ainh-A01, 2-(5-ethyl-4-hydroxy-6-methylpyrimidin-2-ylthio)-N-(4-(4-methoxyphenyl)thiazol-2-yl)acetamide, TMEM16A antagonist, T16Ainh-A01
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)c3ccc(cc3)OC)NC(=O)CSc2[nH][c](c(c(n2)C)CC)=O
InChI
1S/C19H20N4O3S2/c1-4-14-11(2)20-18(23-17(14)25)28-10-16(24)22-19-21-15(9-27-19)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h5-9H,4,10H2,1-3H3,(H,20,23,25)(H,21,22,24)
InChI key
QSIYTNYMBWYHAA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
Namkung, W., et al. 2011., J Biol Chem. in press.
Namkung, W., et al. 2011., FASEB J. in press.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable