주요 문서
8.00585
Sigma-Aldrich
Butyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
동의어(들):
Butyl methacrylate, Butyl-2-methylpropenoate, Methacrylic acid butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=C(CH3)COO(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
202-615-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
2.7 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
290 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.00-8.00 % (v/v)
bp
163 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
전이 온도
flash point 46 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CCCC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI key
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
119.3 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48.5 °C - closed cup