주요 문서
8.00593
Sigma-Aldrich
Phthalonitrile
for synthesis
동의어(들):
Phthalonitrile, 1,2-Benzenedicarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4-1,2-(CN)2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352117
EC 인덱스 번호:
202-044-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98% (GC)
autoignition temp.
>580 °C
효능
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 ( in H2O)
mp
138-141 °C
전이 온도
flash point >130 °C
solubility
0.56 g/L
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N#Cc1c(cccc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H
InChI key
XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 138 °C
- upper value: ≤ 141 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1