주요 문서
8.00661
Sigma-Aldrich
Pentadecanoic acid
for synthesis
동의어(들):
Pentadecanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)13COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
242.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
213-693-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
powder
mp
51-53 °C
전이 온도
flash point 113 °C
solubility
insoluble 0.012 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup