주요 문서
8.00821
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid
for synthesis
동의어(들):
Pentanoic acid, Valeric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
102.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-677-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
360 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-7.3 % (v/v)
pH
2.7 (20 °C, 40 g/L in H2O)
bp
186 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
전이 온도
flash point 86 °C
solubility
40 g/L
density
0.938 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2