추천 제품
vapor pressure
0.12 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
230 °C
효능
4435 mg/kg LD50, oral (Rat)
7522 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-6.0 % (v/v)
bp
229 °C/1013 hPa
mp
-90 °C
전이 온도
flash point 86 °C
density
0.887 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChI key
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.886
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.886
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1