주요 문서
8.00898
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate
for synthesis
동의어(들):
Diethyl malonate, Ethyl malonate, Malonic acid diethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2(COOC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-305-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.3 hPa ( 40 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
435 °C (DIN 51794)
효능
15720 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-12.8 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
전이 온도
flash point 90 °C (DIN 51758)
solubility
20.8 g/L (External MSDS)
density
1.055 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.053 - 1.057
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup