주요 문서
8.01228
Sigma-Aldrich
11-Aminoundecanoic acid
for synthesis
동의어(들):
11-Aminoundecanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2N(CH2)10COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
201.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
219-417-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
mp
183-187 °C
벌크 밀도
500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+H3]CCCCCCCCCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
InChI key
GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable