주요 문서
8.01549
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-methylpropane
for synthesis
동의어(들):
1-Bromo-2-methylpropane, iso-Butyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
137.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
201-141-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
92 °C/1013 hPa
mp
-118 °C
전이 온도
flash point 19 °C
solubility
slightly soluble 0.51 g/L
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
BrCC(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.264
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
64.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
18 °C - closed cup