주요 문서
8.01800
Sigma-Aldrich
Benzonitrile
for synthesis
동의어(들):
Benzonitrile, Phenyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5N
CAS Number:
Molecular Weight:
103.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352117
EC 인덱스 번호:
202-855-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.7 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
550 °C (experimental)
효능
690 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-7.2 % (v/v)
bp
190 °C/1013 hPa
mp
-13 °C
전이 온도
flash point 70 °C
solubility
10 g/L
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup