주요 문서
8.01977
Sigma-Aldrich
Butyryl chloride
for synthesis
동의어(들):
Butyryl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)2COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
106.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
205-498-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
39 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
280 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.5-7.3 % (v/v)
refractive index
n20/589 1.412
bp
101-105 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
전이 온도
flash point 18 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CCC
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI key
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.017 - 1.019
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Flash Point (°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1