주요 문서
8.03279
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane
for synthesis
동의어(들):
1,3-Dibromopropane, Trimethylene bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br(CH2)3Br
CAS Number:
Molecular Weight:
201.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
203-690-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
2.6 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
효능
315 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
166-168 °C/1013 hPa
mp
-34 °C
전이 온도
flash point 54 °C
density
1.98 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI key
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.976 - 1.980
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup