주요 문서
8.04146
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzaldehyde
for synthesis
동의어(들):
4-Bromobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(Br)C6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
185.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
214-365-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
bp
123-125 °C/31 hPa
mp
55-58 °C
전이 온도
flash point 108 °C
density
1.85 g/cm3
벌크 밀도
670 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI key
ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1