주요 문서
8.04778
Sigma-Aldrich
Ionone
for synthesis
동의어(들):
Ionone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
192.30
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
232-396-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.0013 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
liquid
효능
4590 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 117 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
애플리케이션
Ionone for synthesis. CAS 8013-90-9, molar mass 192.3 g/mol.
분석 메모
Sum α- und β – Isomers (GC): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.935
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
242.6 °F
Flash Point (°C)
117 °C