주요 문서
8.06147
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexane
for synthesis
동의어(들):
Hexahydrotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
98.19
Beilstein:
505972
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
EC 인덱스 번호:
203-624-3
NACRES:
NA.22
bp:
101 °C (lit.)
vapor pressure:
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
545 °F
효능
>86000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
6.7 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
전이 온도
flash point -4 °C
solubility
0.014 g/L
density
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.769 - 0.770
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4.0 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2