주요 문서
8.06455
Sigma-Aldrich
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
동의어(들):
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
205-739-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
2.68 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
powder
효능
6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
63 °C
solubility
600 g/L
density
1.8 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
950 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
InChI key
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
분석 메모
Assay (iodometric, calc. as dihydrate): ≥ 97.0 %
Iron (Fe): ≤ 0.003 %
Identity (IR): passes test
This material contains approx. 5% sulfit resulting from the production process.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1