주요 문서
8.08803
Sigma-Aldrich
Zinc(II) acetylacetonate
for synthesis
동의어(들):
Zinc(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)zinc(II), Bis(2,4-pentanedionato) zinc(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O4Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
263.61
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
237-860-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
powder
autoignition temp.
580 °C
pH
10 (20 °C, 4 g/L in H2O)
bp
129-131 °C/13 hPa
mp
124-126 °C
solubility
6.9 g/L
벌크 밀도
500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/2C5H7O2.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI key
NHXVNEDMKGDNPR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (ex Zn): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable