주요 문서
8.14505
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trimethylbenzene
for synthesis
동의어(들):
1,2,4-Trimethylbenzene, Pseudocumol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12
CAS Number:
Molecular Weight:
120.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
202-436-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
2.8 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
485 °C
효능
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-7 % (v/v)
bp
168 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
전이 온도
flash point 48 °C
solubility
0.057 g/L
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.876
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
118.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48.0 °C - closed cup