주요 문서
8.14536
Sigma-Aldrich
Methyl propyl ketone
for synthesis
동의어(들):
Methyl propyl ketone, 2-Pentanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C(O)CH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
86.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
203-528-1
NACRES:
NA.22
분석:
≥99% (GC)
bp:
101 °C/1013 hPa
Quality Level
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
449 °C
효능
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
6480 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.56-8.70 % (v/v)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
전이 온도
flash point 8 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C(CCC)C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Isobuthyl methyl ketone (GC, area%): ≤ 10.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.805 - 0.807
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
46.4 °F
Flash Point (°C)
8 °C