주요 문서
8.14575
Sigma-Aldrich
Citronellal
for synthesis
동의어(들):
Citronellal, 3.7-Dimethyl-6-octenal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
203-376-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
14 hPa ( 88 °C)
Quality Level
분석
≥93.5% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
202 °C
효능
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-4.5 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
bp
208 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 77 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=CC[C@@H](CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI key
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 93.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.851 - 0.854
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup