주요 문서
8.14926
Sigma-Aldrich
Methyl heptanoate
for synthesis
동의어(들):
Methyl heptanoate, Methyl enanthate, Heptanoic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-428-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
173 °C/1013 hPa
mp
-56 °C
전이 온도
flash point 57 °C
density
0.880 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.882
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup