주요 문서
8.16009
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Leucine
for synthesis
동의어(들):
(S)-(+)-Leucine, Leu
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
200-522-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
270-340 °C (decomposition)
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
300‑400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +15.0 - +16.0 °
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1