주요 문서
8.16011
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Phenylalanine
for synthesis
동의어(들):
(S)-(-)-Phenylalanine, Phe, 2-Amino-3-phenylpropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
200-568-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Level
양식
solid
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
275-283 °C (decomposition)
solubility
27 g/L
density
1.34 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
580 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -35.5 - -33.5 °
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable