주요 문서
8.18284
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
for synthesis
동의어(들):
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2,5-(OH)2-C6H3COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
207-716-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
mp
199-202 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 203 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable